Merck
B4438
BVT.13 hydrate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-[(2,4-Dichlorobenzoyl)amino]-5-(2-pyrimidinyloxy)-benzoic acid hydrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H11Cl2N3O4 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
404.20 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white
solubility
DMSO: >5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.OC(=O)c1cc(Oc2ncccn2)ccc1NC(=O)c3ccc(Cl)cc3Cl
InChI
1S/C18H11Cl2N3O4.H2O/c19-10-2-4-12(14(20)8-10)16(24)23-15-5-3-11(9-13(15)17(25)26)27-18-21-6-1-7-22-18;/h1-9H,(H,23,24)(H,25,26);1H2
InChI key
FMWLWXPXWXDYMJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BVT.13 is a potent and selective PPAR-γ activator.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Non-Steroids) and Nuclear Receptors (PPARs) pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)