Permítanos ayudarlerefractive index
n
bp
245 °C (lit.)
density
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
lipid type
oils
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
57 °C - closed cup
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?