Merck
B2920
Benzoic acid-ring-UL-14C
aqueous solution
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
14C6H5COOH
Número CAS:
Peso molecular:
122.12
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
aqueous solution
extent of labeling
1-15 mCi per mmol
mass shift
M+12
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[14c]1[14cH][14cH][14cH][14cH][14cH]1
Packaging
serum bottle
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)