Merck
B1186
Sigma-Aldrich
Binucleine 2
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
N′-(1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-4-cyano-1H-pyrazol-5-yl)-N,N-dimethyliminoformamide
Seleccione un Tamaño
2 MG
MXP 2,170.00
MXP 2,170.00
Fecha estimada de envío14 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 MG
MXP 2,170.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H11N5ClF
Número de CAS:
Peso molecular:
291.71
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MXP 2,170.00
Fecha estimada de envío14 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: soluble >5 mg/mL
H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)\C=N\c1c(cnn1-c2ccc(F)c(Cl)c2)C#N
InChI
1S/C13H11ClFN5/c1-19(2)8-17-13-9(6-16)7-18-20(13)10-3-4-12(15)11(14)5-10/h3-5,7-8H,1-2H3/b17-8+
InChI key
MNCYLHJHZOUDLB-CAOOACKPSA-N
Biochem/physiol Actions
Binucleine 2 is a cytokinesis inhibitor.
Cytokinesis inhibitor.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chantal Roubinet et al.
Current biology : CB, 31(18), 3973-3983 (2021-07-24)
Although nuclei are the defining features of eukaryotes, we still do not fully understand how the nuclear compartment is duplicated and partitioned during division. This is especially the case for organisms that do not completely disassemble their nuclear envelope upon