Merck
B1150
Sigma-Aldrich
Bombesin fragment 8-14
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
Trp-Ala-Val-Gly-His-Leu-Met-NH2
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C38H57N11O7S
Número de CAS:
Peso molecular:
811.99
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
assay
≥95% (HPLC)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CSCCC(NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(Cc1cnc[nH]1)NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(C)NC(=O)C(N)Cc2c[nH]c3ccccc23)C(C)C)C(N)=O
Gene Information
human ... GRP(2922)
Biochem/physiol Actions
Agonist