Merck
B1133
Sigma-Aldrich
Behenic anhydride
~98%
Sinónimos:
Docosanoic anhydride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C44H86O3
Número de CAS:
Peso molecular:
663.15
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
assay
~98%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC