B1011
Boc-Glu-Glu-Leu methyl ester
≥97% (HPLC)
Productos recomendados
Nombre del producto
Boc-Glu-Glu-Leu methyl ester, ≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C22H37N3O10/c1-12(2)11-15(20(32)34-6)24-18(30)13(7-9-16(26)27)23-19(31)14(8-10-17(28)29)25-21(33)35-22(3,4)5/h12-15H,7-11H2,1-6H3,(H,23,31)(H,24,30)(H,25,33)(H,26,27)(H,28,29)/t13-,14-,15-/m0/s1
InChI key
QJKPYQOKXLMHNY-KKUMJFAQSA-N
Biochem/physiol Actions
Substrates
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)