Documentos clave
B0434
Sigma-Aldrich
BIM-23027 trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C43H54N8O7
Peso molecular:
794.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensayo
≥95% (HPLC)
solubilidad
H2O: soluble
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... SSTR2(6752)
mouse ... SSTR2(20606)
rat ... SSTR2(54305)
Amino Acid Sequence
MeAla-Tyr-Trp-Lys-Abu-Phe
Acciones bioquímicas o fisiológicas
sst2 somatostatin receptor agonist.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)