Documentos clave
B0311
Sigma-Aldrich
Bmx Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥85% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
Bone Marrow Kinase X-Linked
Seleccione un Tamaño
5 μG
MXP 13,161.00
MXP 13,161.00
Fecha estimada de envío10 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 μG
MXP 13,161.00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
MXP 13,161.00
Fecha estimada de envío10 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
recombinante
expressed in E. coli
Nivel de calidad
Ensayo
≥85% (SDS-PAGE)
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
actividad específica
≥10 units/mg protein
mol peso
~110 kDa
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... BMX(660)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
The BMX gene encodes a novel non-receptor tyrosine kinase, which may play a role in the growth and differentiation of hematopoietic cells. Bmx induces the activation of the Stat-signaling pathway.
Definición de unidad
Kinase activity is measured as the molar amount of phosphate incorporated into Poly Glu-Tyr substrate per minute per mg protein at 30 °C using a final concentration of 50 μM [32P]-ATP.
Forma física
Solution of 50 μL in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.25 mM DTT, 0.1 mM EGTA, and 30% glycerol.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)