Documentos clave
AXYTF100
Pipette filter tips
universal fit, size 100 μL, pkg of 10x1000tips/cs
Sinónimos:
pipet tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.02
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
clear
esterilidad
non-sterile
Características
DNA free
RNase free
barrier
endotoxin free
filter
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc TF-100
Corning
envase
pkg of 10x1000tips/cs
tamaño
100 μL
volumen
100 μL
Categorías relacionadas
Aplicación
Pipette filter tips are suitable for microbiological and DNA amplification processes.
Características y beneficios
  • Sterile tips are stored in sealed-bottom racks with lids
  • The filter forms a barrier within the tip to prevent and block aerosols, avoiding cross-contamination between samples
  • Each polyethylene filter lacking DNA inhibitors, is robotically put into the tip to prevent nuclease contamination
  • Nonpyrogenic
Otras notas
Browse all pipette tips
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)