AXYSCT050RS
Screw cap tubes and caps with O-rings, conical bottom
capacity 0.5 mL, red, sterile
Sinónimos:
centrifuge tubes
About This Item
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.22
Productos recomendados
material
red
screw top cap
sterility
sterile
feature
RCF 20,000 × g
packaging
pack of 500 tubes
case of 8 packs
manufacturer/tradename
Axygen Inc
Corning
capacity
0.5 mL
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)