Documentos clave
AXYMTS06C
MiniTube
individual, bulk pack, size 0.65 mL, pkg of 5x960tips/cs, polypropylene, non-sterile
Sinónimos:
centrifuge tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
polypropylene
esterilidad
non-sterile
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc MTS-06-C
Corning
envase
pkg of 5x960tips/cs
tamaño
0.65 mL
Características y beneficios
  • Ensures positive sample identification due to one-way lid design, in conjunction with α-numeric grid
  • Compatible with Tecan®, Beckman Coulter, ANSI/SLAS 1-2004, microplates, and other robotic workstations
  • DNase/RNase free and non-pyrogenic in nature
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Coulter is a trademark of Beckman Coulter, Inc.
Tecan is a registered trademark of Tecan Group AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)