AXYFXF180LRS
MAXYMum Recovery® pipette filter tips for Beckman® FX Robotics System
racked, capacity 165 μL, pkg of 5x960tips/cs, clear, sterile
Sinónimos:
Pipette tips for Velocity
About This Item
Productos recomendados
Materiales
clear
esterilidad
sterile
Características
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter
fabricante / nombre comercial
Axygen Inc FXF-180-L-R-S
Corning
envase
pkg of 5x960tips/cs
capacidad
165 μL
volumen
165 μL
color
clear
Características y beneficios
- Clear polypropylene with aerosol-resistant filter tips
- To ensure consistency in performance and quality, tips are produced to exact standards and are assembled automatically
- RNase/DNase-free and nonpyrogenic tips
- Compatible with Biomek® AP-96 head, Beckman Coulter™, SPAN-8, MP200, MP20, and AP-384 head
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)