AV40528
Anti-SFRS10 (AB1) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinónimos:
Anti-Splicing factor, arginine/serine-rich 10 (transformer 2 homolog, Drosophila)
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
lyophilized powder
mol peso
32 kDa
reactividad de especies
canine, rat, human, rabbit, horse, mouse, pig, bovine
concentración
0.5 mg - 1 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... SFRS10(6434)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Secuencia
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)