AV35126
Anti-KCNAB1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-Potassium voltage-gated channel, shaker-related subfamily, β member 1
Seleccione un Tamaño
MXP 10,938.00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 10,938.00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
46 kDa
reactividad de especies
rat, dog, bovine, mouse, human, rabbit, guinea pig, horse
concentración
0.5 mg - 1 mg/mL
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KCNAB1(7881)
Descripción general
Rabbit Anti-KCNAB1 antibody recognizes rabbit, canine, human, mouse, rat, chicken, pig, bovine, and zebrafish KCNAB1.
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Secuencia
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)