Documentos clave
AV34340
Sigma-Aldrich
Anti-RIPX antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Seleccione un Tamaño
100 μL
MXP 10,938.00
MXP 10,938.00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
MXP 10,938.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
MXP 10,938.00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
53 kDa
reactividad de especies
human, rabbit, horse, mouse, pig, dog, rat, bovine
concentración
0.5 mg - 1 mg/mL
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RIPX(22902)
Descripción general
RIPX (RUFY3) is a RUN and FYVE domain containing protein that interacts with Rab5(Q79L).
Rabbit Anti-RIPX antibody recognizes human, mouse, rat, bovine, and canine RIPX.
Inmunógeno
Synthetic peptide directed towards the C terminal region of human RIPX
Aplicación
Rabbit Anti-RIPX antibody is suitable for western blotting applications at 1 μg/ml.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Located on chromosome 4, the RIPX encodes a protein with unknown function.
Secuencia
Synthetic peptide located within the following region: SSDLGVKQKSELNSRLEEKTNQMAATIKQLEQSEKDLVKQAKTLNSAANK
Forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Rab5(Q79L) interacts with the carboxyl terminus of RUFY3.
Hitomi Yoshida et al.
International journal of biological sciences, 6(2), 187-189 (2010-04-09)