ARLAPS5
Serological Pipettes
capacity 5 mL, sterile, polystyrene
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
NACRES:
NB.22
Materiales
polystyrene
esterilidad
sterile
Características
individually wrapped
envase
pkg of 200 ea
fabricante / nombre comercial
Argos APS5
capacidad
5 mL
Descripción general
Individually wrapped plastic pipettes that are supplied without graduations or filters for vacuum or free flow pipetting applications. Can also be used with peristaltic pumps.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)