AQ0838
AQUA™ Peptide ELNAFLADNSYISGYTPS[K]
About This Item
Formulario
solid
mol peso
monoisotopic mol wt 2097.02 Da
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)