AQ0321
AQUA™ Peptide GQNHNVQGFHPY[R]
About This Item
Formulario
solid
mol peso
monoisotopic mol wt 1562.74 Da
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
African clawed frog ... LOC398218(398218)
chicken ... RCJMB04_2n4(427266)
cow ... LOC614783(614783)
human ... DAZAP1(26528)
mouse ... Dazap1(70248)
rat ... Dazap1(362836)
Aplicación
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)