AMAB91530
Monoclonal Anti-KRT7 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL8723, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
CK7, K2C7, K7, SCL
Seleccione un Tamaño
MXP 11,020.00
Seleccione un Tamaño
About This Item
MXP 11,020.00
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
CL8723, monoclonal
Línea del producto
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
human
validación mejorada
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnicas
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
western blot: 1 μg/mL
isotipo
IgG1
Ensembl | nº de acceso humano
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KRT7(3855)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
Sequence
RQEESEQIKTLNNKFASFIDKVRFLEQQNKLLETKWTLLQEQKSAKSSRLPDIFEAQIAGLRGQLEALQVDGGRLEAELRSMQDVVEDFKNKYEDEINRRTAAENEFVVLKKDVD
Epitope
Binds to an epitope located within the peptide sequence LNNKFASFIDKVRFL as determined by overlapping synthetic peptides.
Aplicación
Características y beneficios
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Ligadura / enlace
Forma física
Información legal
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)