AMAB91395
Anti-β-Tubulin III Antibody
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, monoclonal, CL5814
Sinónimos:
CFEOM3, CFEOM3A, FEOM3, beta-4
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Monoclonal Anti-TUBB3 antibody produced in mouse, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL5814, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
conjugado
unconjugated
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
CL5814, monoclonal
Línea del producto
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
rat, human, mouse
técnicas
immunofluorescence: 2-10 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50000-1:100000
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgG2b
Ensembl | nº de acceso humano
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TUBB3(10381)
Inmunógeno
Sequence
YEDDEEESEAQGPK
Aplicación
Características y beneficios
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Stem cell markers, including embryonic stem cell, pluripotency, transcription factors, induced PSCs, germ cells, ectoderm, and endoderm markers.