AMAB91224
Monoclonal Anti-TP63 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL3748, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
Anti-EEC3, Anti-KET, Anti-NBP, Anti-OFC8, Anti-SHFM4, Anti-TP53CP, Anti-TP53L, Anti-TP73L, Anti-p51, Anti-p53CP, Anti-p63, Anti-p73H, Anti-p73L
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
CL3748, monoclonal
Línea del producto
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunoblotting: 1 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000- 1:2500
isotipo
IgG1
secuencia del inmunógeno
CACPGRDRKADEDSIRKQQVSDSTKNGDAFRQNTHGIQMTSIKKRRSPDDELLYLPVRGRETYEMLLKIKESLELMQYLPQHTIETYRQQQQQQHQ
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TP63(8626)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
Aplicación
Características y beneficios
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Ligadura / enlace
Forma física
Información legal
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Stem cell markers, including embryonic stem cell, pluripotency, transcription factors, induced PSCs, germ cells, ectoderm, and endoderm markers.