Documentos clave
ADF356307-EP
Adapter for Eppendorf® F-35-6-30 Rotor
holds 1 x 7 - 15 mL round-bottom tube and blood collection tube, large rotor bore, pack of 2
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
El producto ADF356307-EP no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Características
Holds 7 - 15 mL tubes
holds 1 x 7 - 15 mL round-bottom tube and blood collection tube
envase
pack of 2
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022654524 (NA)
Parámetros
7,005 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
Diámetro
16 mm
compatibilidad
for use with Rotor F-35-6-30 (large rotor bore)
Categorías relacionadas
Descripción general
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf rotor F-35-6-30.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)