Documentos clave
ADAPA462520-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-62 Rotor
holds 2 x 50 - 75 mL round-bottom tubes, for 250 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
Materiales
flat bottom
Características
for use with aerosol-tight lid
holds 2 x 50 - 75 mL round-bottom tubes
with rubber mat
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022638408 (NA)
Parámetros
3,050 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
Altura
122 mm
Diámetro
35 mm
compatibilidad
for use with 250 mL rectangular bucket
Categorías relacionadas
Descripción general
Adapters to hold varying sizes of tubes and bottles to be used with Eppendorf rotor A-4-62.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)