Documentos clave
ADAPA43849-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 4 x 9 - 15 mL round-bottom tubes, for 100 mL round buckets, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
El producto ADAPA43849-EP no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
round bottom
Características
for use with cap
holds 4 x 9 - 15 mL round-bottom tubes
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5702724009 (EU)
Parámetros
2,800 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
Altura
100 mm
Diámetro
17.5 mm
compatibilidad
for use with 100 mL round bucket
Categorías relacionadas
Descripción general
Adapter for use with 100 mL round buckets Eppendorf A-4-38 Rotor holds 4 x 9 - 15 mL round-bottom tubes and supplied as a pack of 2 ea.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)