Documentos clave
ADAPA438225-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 2 x 25 mL round-bottom tube, pack of 2, for use with 90 mL rectangular bucket
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
El producto ADAPA438225-EP no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
flat bottom
Características
holds 2 x 25 mL round-bottom tube
envase
pack of 2
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022639391 (NA)
Parámetros
2,750 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
Diámetro
25 mm
compatibilidad
for use with 90 mL rectangular bucket
Categorías relacionadas
Descripción general
Adapter for use with 90 mL rectangular bucket in Eppendorf A-4-38 Rotor. Holds 2 x 25 mL round-bottom tubes and supplied as a pack of 2.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)