Acerca de este artículo
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: >1 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.CC(C)C[C@H](N(C)C(=O)[C@H](CCCCN)NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N(C)[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@H](Cc2ccccc2)C(N)=O
InChI
1S/C39H59N7O6.C2HF3O2/c1-25(2)22-32(45(6)38(51)30(42-27(5)47)20-14-15-21-40)37(50)44-34(26(3)4)39(52)46(7)33(24-29-18-12-9-13-19-29)36(49)43-31(35(41)48)23-28-16-10-8-11-17-28;3-2(4,5)1(6)7/h8-13,16-19,25-26,30-34H,14-15,20-24,40H2,1-7H3,(H2,41,48)(H,42,47)(H,43,49)(H,44,50);(H,6,7)/t30-,31?,32-,33-,34-;/m0./s1
InChI key
FTNLRFFNHYISOF-KOLCXYLVSA-N
Biochem/physiol Actions
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?