Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H25NO11
Número CAS:
Peso molecular:
383.35
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlestorage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)NC(C=O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)C(O)CO
Biochem/physiol Actions
A disaccharide involved in the expression of Lewis blood group antigens. Possibly of interest as a lectin inhibitor.
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?