Documentos clave
A9026
Sigma-Aldrich
Aflatoxin B2a
~90%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H14O7
Número de CAS:
Peso molecular:
330.29
Número CE:
Código UNSPSC:
12352200
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
~90%
temp. de almacenamiento
2-8°C
Advertencia
Possibly carcinogenic.
Nota de preparación
Chemically derived from an Aspergillus flavus metabolite
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)