Merck
A8170
Sigma-Aldrich
Ammonium citrate dibasic
ACS reagent, 98.0-103.0%
Sinónimos:
Ammonium hydrogencitrate, Citric acid ammonium salt, Diammonium hydrogen citrate
About This Item
Fórmula lineal:
HOC(CO2H)(CH2CO2NH4)2
Número de CAS:
Peso molecular:
226.18
Beilstein:
4925760
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
grado
ACS reagent
densidad de vapor
1.8 (vs air)
Ensayo
98.0-103.0%
impurezas
≤0.005% Insoluble matter
residuo de ign.
≤0.01%
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.001%
oxalate (C2O42-): passes test (limit about 0.005%)
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.005%
trazas de catión
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
cadena SMILES
N.N.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7.2H3N/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);2*1H3
Clave InChI
YXVFQADLFFNVDS-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)