Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H21BrCl2N2 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
452.21 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated, under inert gas
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated, under inert gas
solubility
DMSO: ~14 mg/mL, H2O: >5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Br-].[H]O[H].Clc1ccc(C[n+]2cc(-c3ccccc3)n4CCCCCc24)c(Cl)c1
InChI
1S/C21H21Cl2N2.BrH.H2O/c22-18-11-10-17(19(23)13-18)14-24-15-20(16-7-3-1-4-8-16)25-12-6-2-5-9-21(24)25;;/h1,3-4,7-8,10-11,13,15H,2,5-6,9,12,14H2;1H;1H2/q+1;;/p-1
InChI key
FPOBEBBUBSFIIA-UHFFFAOYSA-M
Application
AC-41848 is a potent, cell permeable, and subtype selective retinoic acid receptor RARγ agonist.
Biochem/physiol Actions
AC-41848 is a potent, cell permeable, subtype selective retinoic acid receptor RARγ agonist. AC-41848 has high selectivity (92%) for RARγ. EC50 = 5.9 μM.
Potent, cell permeable, subtype selective retinoic acid receptor RARγ agonist. High selectivity (92%) for RARγ. EC50 = 5.9 μM.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Non-Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
We offer many products related to non-steroid nuclear receptors for your research needs.
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A7980-20MG | 04061832258096 |
| A7980-5MG | 04061832952963 |