Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C207H318N56O62S
Número CAS:
Peso molecular:
4615.14
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleBiochem/physiol Actions
Primary constituent of Alzheimer′s senile plaques and cerebrovascular deposits.
Primary constituent of senile plaques and cerebrovascular deposits in Alzheimer′s disease and Down′s syndrome
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?