A7227
Anti-ADAM-13, Cytoplasmic Domain antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
Anti-A Disintegrin And Metalloproteinase-13, Anti-X-ADAM-13
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
Xenopus
concentración
~1 mg/mL
técnicas
western blot: 1:1,000
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Xenopus laevis ... ADAM13(386623)
Descripción general
Rabbit Anti-ADAM-13, Cytoplasmic Domain antibody binds to Xenopus ADAM13.
Inmunógeno
Aplicación
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)