A7019
(±)Amethopterin hydrate
≥95%, powder
Sinónimos:
4-Amino-10-methylfolic acid, DL-4-Amino-N10-methylpteroylglutamic acid, MTX, Methylaminopterin
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
color
yellow to yellow with an orange cast
solubilidad
H2O: insoluble
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O.CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(O)=O
Información sobre el gen
human ... DHFRP1(573971) , FPGS(2356) , SLC19A1(6573) , TYMS(7298)
mouse ... Dhfr(13361)
rat ... Dhfr(24312)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Reconstitución
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?