Merck
A5635
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-Ala-Ala-Ala methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H21N3O5
Número de CAS:
Peso molecular:
287.31
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC(=O)C(C)NC(=O)C(C)NC(=O)C(C)NC(C)=O