Merck
A4518
Sigma-Aldrich
Myristyl arachidate
Sinónimos:
Arachidic acid myristyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C34H68O2
Número de CAS:
Peso molecular:
508.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCCCCCCCCCCCC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)