Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3CN
Número CAS:
Peso molecular:
41.05
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
4124158
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
liquid
concentration
5% in H2O
density
0.782 g/mL at 25 °C, 0.808 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetonitrilo solution
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?