A3825
N-Acetylneuraminic acid methyl ester
≥98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H21NO9
Número de CAS:
Peso molecular:
323.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de la sustancia en PubChem:
origen biológico
synthetic
Ensayo
≥98%
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O.COC(=O)C1(O)CC(O)C(NC(C)=O)C(O1)C(O)C(O)CO
InChI
1S/C12H21NO9.H2O/c1-5(15)13-8-6(16)3-12(20,11(19)21-2)22-10(8)9(18)7(17)4-14;/h6-10,14,16-18,20H,3-4H2,1-2H3,(H,13,15);1H2
Clave InChI
UIUNVNKHJXXRLV-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Shoichi Nishitani et al.
ChemistryOpen, 7(7), 513-519 (2018-07-14)
The origin of the unusually high stability of the sialic acid (SA) and phenylboronic acid (PBA) complex was investigated by a combined nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy and density functional theory (DFT) study. SA is a glycan-terminating monosaccharide, and its