Merck
A2783
Sigma-Aldrich
4-(4-Dimethylaminophenylazo)aniline
Sinónimos:
4-Amino-4′-dimethylaminoazobenzene, N,N-Dimethyl-4,4′-azodianiline, p,p′-DMPA-aniline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H16N4
Número de CAS:
Peso molecular:
240.30
Beilstein/REAXYS Number:
748253
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
mp
190-195 °C (dec.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(N)cc2
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c