Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H12N2O2 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
205.08
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥98.0% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(C(N)CN(C)C)=O.[H]Cl.[H]Cl
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c1-7(2)3-4(6)5(8)9;/h4H,3,6H2,1-2H3,(H,8,9);1H
InChI key
JXAGRLBYOYAIRY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
4-Aza-DL-leucine is used as a leucine analogue that is toxic for bacterial high-affinity branched-chain amino acid (BCAA) transport system (LIV-I). 4-Aza-DL-leucine is used to select mutants of the LIV-1 transporter.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?