A2627
Adenosine 5′-monophosphoramidate sodium salt
~95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14N6NaO6P
Número de CAS:
Peso molecular:
368.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
~95%
Formulario
solid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(N)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H15N6O6P.Na/c11-8-5-9(14-2-13-8)16(3-15-5)10-7(18)6(17)4(22-10)1-21-23(12,19)20;/h2-4,6-7,10,17-18H,1H2,(H2,11,13,14)(H3,12,19,20);/q;+1/p-1/t4-,6-,7-,10-;/m1./s1
Clave InChI
ALRHXZAMLVPXPL-MCDZGGTQSA-M
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Intermediate for nucleotide synthesis
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?