Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H11NO2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
153.61
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.CCC(N)C(=O)OC
InChI
1S/C5H11NO2.2ClH/c1-3-4(6)5(7)8-2;;/h4H,3,6H2,1-2H3;2*1H
InChI key
DJFXABZGZUTACI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Methyl-DL-α-aminobutyrate may be used to study the induction mechanism of concentrative uptake of L-dopa by Langerhan′s cells.
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?