Merck
A2295
Sigma-Aldrich
Acivicin
Sinónimos:
α-Amino-3-chloro-4,5-dihydro-5-isoxazoleacetic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H7ClN2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
178.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N[C@@H]([C@@H]1CC(Cl)=NO1)C(O)=O
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)