Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH6N4 · 1/2H2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
123.12
EC Number:
213-628-7
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleSMILES string
NNC(N)=N.NNC(N)=N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2CH6N4.H2O4S/c2*2-1(3)5-4;1-5(2,3)4/h2*4H2,(H4,2,3,5);(H2,1,2,3,4)
InChI key
VKGQPUZNCZPZKI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Inhibits both constitutive and inducible nitric oxide synthetase
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?