A1314
3′-N-Acetylneuraminyl-3-fucosyllactose sodium salt
Sinónimos:
α-Neu-5Ac-(2→3)-β-D-Gal-(1→4)-(α-Fuc-[1→3])-Glc, SFL
About This Item
Fórmula lineal:
C29H48NO23Na
Número de CAS:
Peso molecular:
801.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de la sustancia en PubChem:
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC1OC(OC(C(O)C=O)C(OC2OC(CO)C(O)C(OC3(CC(O)C(NC(C)=O)C(O3)C(O)C(O)CO)C(O)=O)C2O)C(O)CO)C(O)C(O)C1O
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Z Shen et al.
Analytical biochemistry, 279(1), 37-45 (2000-02-23)
Oligosaccharides in human milk inhibit enteric pathogens in vitro and in vivo. Neutral milk oligosaccharides vary among individuals and over the course of lactation. To study such variation in the acidic milk oligosaccharides, a sensitive, convenient, quantitative method is needed.