Documentos clave
A0894
Sigma-Aldrich
5′-Amino-2′,5′-dideoxy-5-iodouridine
~96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H12IN3O4
Número de CAS:
Peso molecular:
353.11
Código UNSPSC:
12352204
Ensayo
~96%
temp. de almacenamiento
2-8°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Potent inhibitor of herpes simplex virus (HSV) in cell culture.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Y C Cheng et al.
Journal of virology, 15(5), 1284-1285 (1975-05-01)
5-Amino-2,5-dideoxy-5-iodouridine, a nel thymidine analogue, is a potent inhibitor of herpes simplex virus type 1 replication. In contrast to most other nucleoside analogues which possess antiviral activity, 5-amino-2,5-dideoxy-5-iodouridine exhibits little, if any, cellular toxicity. Preliminary evidence suggests that 5-amino-2,5-dideoxy-5-iodouridine selectively