Merck
A0590
Millipore
Amies transport medium with charcoal
suitable for microbiology
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
pH final
7.2±0.2 (25 °C)
aplicaciones
microbiology
Aplicación
Used for transportation and preservation of microbiological specimens.
Componentes
Components (g/L)
Sodium chloride 3.00
Potassium chloride 0.20
Calcium chloride 0.10
Magnesium chloride 0.10
Monopotassium phosphate 0.20
Disodium phosphate 1.15
Sodium thioglycollate 1.00
Charcoal 10.00
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)