Documentos clave
A0472
Sigma-Aldrich
Acetyl-Ala-Leu-Cys-Asp-Asp-Pro-Arg-Val-Asp-Arg-Trp-Tyr-Cys-Gln-Phe-Val-Glu-Gly-NH2 [Disulfide bridge: 3-13]
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
E76
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C97H139N27O29S2
Número de CAS:
Peso molecular:
2211.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
powder
mol peso
~_2.2 kDa
solubilidad
methanol: soluble 10 mg/mL, clear, colorless
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
rat ... Edn1(24323)
Amino Acid Sequence
Ac-Ala-Leu-Cys-Asp-Asp-Pro-Arg-Val-Asp-Arg-Trp-Tyr-Cys-Gln-Phe-Val-Glu-Gly-NH2 [Disulfide bridge: 3-13]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Potent inhibitor of coagulation factor VIIIa
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)