Merck
A0300
Sigma-Aldrich
N-Acetylmuramyl-6-O-stearoyl-L-alanyl-D-isoglutamine
≥97% (TLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C37H66N4O12
Número de CAS:
Peso molecular:
758.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥97% (TLC)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)C(O)C(OC(C)C(=O)NC(C)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(N)=O)C(NC(C)=O)C=O
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)