Documentos clave
92982
Sigma-Aldrich
Sodium chloride 1.5M – Ethanol 10% (v/v) solution
Sinónimos:
Crystallization solution 8/Kit-No 70437
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Formulario
solution
densidad
1.04 g/mL at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)